Merck
658383
Sigma-Aldrich
Dichlorotetrakis(2-(2-pyridinyl)phenyl)diiridium(III)
別名:
[(ppy)2IrCl]2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥44,800
¥44,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥44,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H32Cl2Ir2N4
CAS番号:
分子量:
1072.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥44,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
core: iridium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
光触媒活性化
465 nm
SMILES記法
Cl[Ir](c1ccccc1-c2ccccn2)c3ccccc3-c4ccccn4.Cl[Ir](c5ccccc5-c6ccccn6)c7ccccc7-c8ccccn8
InChI
1S/4C11H9N.2ClH.2Ir/c4*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;;;;/h4*1-9H;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2
InChI Key
NARZJSRZFGZBIZ-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
有機EL(OLED)用イリジウム化合物の前駆体です。触媒として使用される場合や、有機EL発光材料として用いられる場合があります[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
658383-100MG:
658383-500MG:
658383-BULK:
658383-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of the American Chemical Society, 106, 6647-6647 (1984)
資料
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study
有機EL用機能性有機材料の設計に関する方法論について解説しました。理論的予測と各種測定データとの関係を有機EL材料設計や候補材料の絞込みに用いることで、ホスト材料と電荷輸送材料を合成することができます。
関連コンテンツ
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.