Merck
798681
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン四酢酸
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥98%
別名:
(エチレンジニトリロ)四酢酸, EDTA, エダタミル, エチレンジニトリロ四酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥4,140
500 G
¥6,880
1 KG
¥10,500
¥4,140
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥4,140
500 G
¥6,880
1 KG
¥10,500
About This Item
化学式:
(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
CAS番号:
分子量:
292.24
Beilstein:
1716295
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥4,140
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
認証
suitable for SM 4500 - NH3
品質水準
製品種目
Redi-Dri
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
mp
250 °C (dec.) (lit.)
密度
1.46 g/cm3 at 20 °C
官能基
amine
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI Key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • エナメル質の再石灰化のためのエナメル質マトリックス誘導体、58S5 生体活性ガラス、およびフッ化物ワニス: マルチ分析アプローチ。: この研究では、エナメル質の再石灰化プロセスにおけるエチレンジアミン四酢酸(EDTA)を含むさまざまな薬剤の有効性を調査し、EDTA の歯科用途に関する洞察を提供します(Gungor et al., 2024)。
  • 隣接するアニオン交換膜とキレート剤としてのエチレンジアミン四酢酸を使用した電気透析における希土類元素分離の数学的モデリング。: この研究では、希土類元素の分離におけるキレート剤としての EDTA の使用を調査し、電気透析プロセスにおけるその産業用途に焦点を当てています(Ding and Azimi, 2024)。
  • 異なる洗浄活性化技術で適用された 17% エチレンジアミン四酢酸と 9% エチドロン酸の象牙質からの成長因子の放出に対する比較効果:in vitro 研究。: この論文では、EDTA 処理による象牙質からの成長因子の放出について検討し、歯の健康と再生におけるその役割の理解に貢献しています(Mumcu et al., 2024)。
  • EDTA 機能化松葉バイオ炭(EDTA@BC)は、水溶液から Ni(II)を除去するための価値の高いバイオマテリアルです。: この研究では、水から重金属を除去するための EDTA 機能化バイオ炭の使用を紹介し、水処理用途におけるその重要性を強調しています(Rasheed et al., 2024)。
  • 再生歯内療法における EDTA 象牙質コンディショニング中に XP-endo フィニッシャーとナノバブル水を使用することによる TGF-beta1 放出への影響。: この研究では、再生歯科治療に重要な TGF-beta1 の放出を高めるための EDTA の応用に焦点を当てています(Hanafy et al., 2024)
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
798681-100G:
798681-1KG:
798681-BULK:
798681-500G:
798681-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jinqiang Liu et al.
Archives of oral biology, 118, 104843-104843 (2020-07-28)
The present purpose was to investigate the involvement of Derlin-3 in the endoplasmic reticulum stress pathway-mediated apoptosis of chondrocytes in biomechanically stimulated mandibular condylar cartilage. First, fluid flow shear stress (FFSS) was applied to ATDC5 cells with or without overexpression
Haiyang Zhang et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 13(6), 986-996 (2019-02-28)
Adipose tissue-derived stem cells (ADSCs) have shown effectiveness in treating diabetic bladder dysfunction (DBD). In the present study, ADSCs pretreated by defocused low-energy shock wave (DLSW) were first used to achieve better therapeutic effect. ADSCs were treated by DLSW prior
Yi Wen et al.
Theranostics, 9(15), 4265-4286 (2019-07-10)
Periodontal ligament stem cells (PDLSCs) can repair alveolar bone defects in periodontitis in a microenvironment context-dependent manner. This study aimed to determine whether different extracellular matrices (ECMs) exert diverse effects on osteogenic differentiation of PDLSCs and accurately control alveolar bone
Emma L Watson et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(1), 1755-1767 (2020-01-10)
Patients with chronic kidney disease (CKD) exhibit reduced exercise capacity, poor physical function and symptoms of fatigue. The mechanisms that contribute to this are not clearly defined but may involve reductions in mitochondrial function, mass and biogenesis. Here we report
Michael J Ormsby et al.
Cell reports, 30(7), 2297-2305 (2020-02-23)
Propionic acid (PA) is a bacterium-derived intestinal antimicrobial and immune modulator used widely in food production and agriculture. Passage of Crohn's disease-associated adherent-invasive Escherichia coli (AIEC) through a murine model, in which intestinal PA levels are increased to mimic the
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf