34103-M
EDTA tetrasodium tetrahydrate salt
≥99% (titration), solid, chelating agent, Calbiochem®
別名:
EDTA, Tetrasodium Tetrahydrate Salt, Ethylenediaminetetraacetic Acid, 4Na, 4H₂O
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
製品名
EDTA, Tetrasodium Tetrahydrate Salt, Organic chelating agent used in ion exchange, metal chelation, antioxidation procedures, spectrophotometric titration, and other chemical procedures.
詳細
Merck USA index - 14 3517
品質水準
アッセイ
≥99% (titration)
フォーム
solid
有効性
22 μM IC50
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
色
white
溶解性
water: 200 mg/mL
微量陽イオン
Fe: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.001%
保管温度
10-30°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].N(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O.O.O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.4H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;4*1H2/q;4*+1;;;;/p-4
InChI Key
XFLNVMPCPRLYBE-UHFFFAOYSA-J
詳細
生物化学的/生理学的作用
H+-ATPase
警告
再構成
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
34103-25KG:
34103-KG:
34103-500GM-M:
34103-500GM:
試験成績書(COA)