製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥97 .0%
形状
powder
反応適合性
reagent type: chelator
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
強熱残分
≤0.1%
mp
241 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M NaOH: 0.1 M, clear, colorless
H2O: soluble (increases as pH is increased)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
OC(=O)CN(CCOCCOCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
InChI Key
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E0396-100G:
E0396-BULK:
E0396-10G:
E0396-BULK-PC:
E0396-25G:
E0396-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)