B0515
ベタメタゾン 17-バレラート
別名:
1,4-プレグナジエン-11β,17α,21-トリオール-9α-フルオロ-16β-メチル-3,20-ジオン 17-バレラート, 17-吉草酸 9α-フルオロ-16β-メチル-11β,17α,21-トリヒドロキシ-1,4-プレグナジエン-3,20-ジオン, 17-吉草酸 9α-フルオロ-16β-メチルプレドニゾロン, ベトノバート
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
フォーム
powder
品質水準
オーガナイザー
Schering Plough
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)CC2C3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO
InChI
1S/C27H37FO6/c1-5-6-7-23(33)34-27(22(32)15-29)16(2)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-24(17,3)26(19,28)21(31)14-25(20,27)4/h10-11,13,16,19-21,29,31H,5-9,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19?,20?,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
InChI Key
SNHRLVCMMWUAJD-QDHNOTTGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B0515-100MG:
B0515-BULK:
B0515-VAR:
B0515-25MG:
B0515-500MG:
B0515-5MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック