Merck
763551
Sigma-Aldrich
Pentaerythritol tetrakis[2-(dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionate]
97% (HPLC)
別名:
4 arm start DDMAT RAFT agent
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥37,300
¥37,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥37,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C73H132O8S12
分子量:
1522.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥37,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97% (HPLC)
フォーム
solid
mp
30-34 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)(C)C(=O)OCC(COC(=O)C(C)(C)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC)(COC(=O)C(C)(C)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC)COC(=O)C(C)(C)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C73H132O8S12/c1-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49-53-86-65(82)90-69(5,6)61(74)78-57-73(58-79-62(75)70(7,8)91-66(83)87-54-50-46-42-38-34-30-26-22-18-14-2,59-80-63(76)71(9,10)92-67(84)88-55-51-47-43-39-35-31-27-23-19-15-3)60-81-64(77)72(11,12)93-68(85)89-56-52-48-44-40-36-32-28-24-20-16-4/h13-60H2,1-12H3
InChI Key
ONXYMIIQXBMPMD-UHFFFAOYSA-N
詳細
Functionalized RAFT agent for controlled radical polymerization; especially suited for the polymerization of styrene; acrylate and acrylamide monomers. For use in advanced material (rheology; etc) and biomaterial (nanomedicine) applications. Chain Transfer Agent (CTA)
Need help choosing the correct RAFT Agent? Please consult the RAFT Agent to Monomer compatibility table.
アプリケーション
Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer (RAFT) Polymerization
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
763551-1G:
763551-VAR:
763551-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Massimo Benaglia et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(20), 6914-6915 (2009-05-01)
The polymerization of most monomers that are polymerizable by radical polymerization can be controlled by the reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) process. However, it is usually required that the RAFT agent be selected according to the types of monomer being
資料
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
ペプチドやタンパク質のような生体高分子に合成ポリマーを結合させて修飾することで、特性が強化された極めて高度な新しい種類の生体材料が得られています。