Merck
792152
Sigma-Aldrich
4-Methylpiperidine solution
suitable for peptide synthesis, 20 % (w/w) in DMF
別名:
4-Methylpiperidine solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 ML
¥26,400
2 L
¥95,100
4 L
¥110,000
¥26,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 ML
¥26,400
2 L
¥95,100
4 L
¥110,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13N
CAS番号:
分子量:
99.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥26,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95.5%
品質水準
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
20 % (w/w) in DMF
屈折率
n20/D 1.433
密度
0.920 g/mL at 25 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
N1CCC(CC1)C
InChI
1S/C6H13N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI Key
UZOFELREXGAFOI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Methylpiperidine solution (20 % in DMF) can be used:
  • In the deprotection of F-moc protecting group which is attached to free amine.[1]
  • In the determination of resin-bound amino acid by UV-Fmoc-quantitation.[2]
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
98.8 °F - closed cup
引火点(℃)
37.1 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
792152-BULK:
792152-VAR:
792152-500ML:
792152-4L:
792152-2L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Design, solid-phase synthesis and evaluation of enterobactin analogs for iron delivery into the human pathogen Campylobacter jejuni
Zamora CY, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 26(19), 5314-5321 (2018)
A sensitive and practical colorimetric test for polymer-supported hydroxyl and thiol groups
Caroen J and Van der EJ
Tetrahedron Letters, 50(1), 41-44 (2009)
Biljana Mojsoska et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 59(7), 4112-4120 (2015-05-06)
The constant emergence of new bacterial strains that resist the effectiveness of marketed antimicrobials has led to an urgent demand for and intensive research on new classes of compounds to combat bacterial infections. Antimicrobial peptoids comprise one group of potential
Leopold Kong et al.
Journal of molecular biology, 427(16), 2617-2628 (2015-07-03)
Hepatitis C virus (HCV) is a positive-strand RNA virus within the Flaviviridae family. The viral "spike" of HCV is formed by two envelope glycoproteins, E1 and E2, which together mediate viral entry by engaging host receptors and undergoing conformational changes