アプリケーション
4-メチルピペリジンは、以下の生理活性化合物の合成に使用できます:
これは、固相ペプチド合成時にアミノ酸からFmoc基を除去するための脱保護試薬としても働くことができます。
- ジメチルビス(4-メチルピペリジン-ジチオカルバマト-S,S')-スズ(IV)
- (E)-4-(4'-メチルピペリジノ-N-アルコキシ)スチルベン
- (EE)-カルコンの4-メチルピペリジノアルキルチオ誘導体と4-メチルピペリジノアルコキシ誘導体
これは、固相ペプチド合成時にアミノ酸からFmoc基を除去するための脱保護試薬としても働くことができます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
M73206-100G:
M73206-100ML:
M73206-VAR:
M73206-5G:
M73206-500ML:
M73206-BULK:
M73206-500G:
M73206-5ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation, Spectroscopy, Antimicrobial Assay, and X-Ray Structure of Dimethyl bis-(4-methylpiperidine dithiocarbamato-S, S)-tin (IV).
REHMAN Z, et al.
Turkish Journal of Chemistry, 31(4), 435-442 (2007)
Synthesis and antimicrobial activity of new (E)-4-[piperidino (4'-methylpiperidino-, morpholino-) N-alkoxy] stilbenes.
Wyrzykiewicz E, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 41(4), 519-525 (2006)
Synthesis, physicochemical properties and antimicrobial evaluation of new (E)-chalcones.
Nowakowska Z, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 43(4), 707-713 (2008)
Efficient synthesis of peptides with 4-methylpiperidine as Fmoc removal reagent by solid phase synthesis.
Galeano V, et al.
Journal of the Mexican Chemical Society, 58(4), 386-392 (2014)
Aline de Souza et al.
Drug delivery and translational research, 10(6), 1771-1787 (2020-08-26)
Peptide-mediated targeting to colorectal cancer can increase selectivity and specificity of this cancer diagnosis acting as biomarkers. The present work aimed to select peptides using the phage display technique and associate the peptides with polymeric nanospheres in order to evaluate