Merck
771759
Sigma-Aldrich
2-ピコリンボラン錯体 溶液
0.5 M in dichloromethane
別名:
2-ピコリンボラン錯体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H7N · BH3
CAS番号:
分子量:
106.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
0.5 M in dichloromethane
mp
44-46 °C (lit.)
密度
1.297 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[BH3-][n+]1ccccc1C
InChI
1S/C6H10BN/c1-6-4-2-3-5-8(6)7/h2-5H,1,7H3
InChI Key
JWXUMNOOAYRPKH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • 環境調和型還元剤
以下の反応物質です。
  • 還元的アミノ化
  • 還元的アルキル化による、アミノ酸誘導体のN-ベンジル保護
  • 還元的アルコキシアミノ化
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
771759-50ML:
771759-BULK:
771759-VAR:
771759-10ML:4548173358130
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)