アッセイ
≥98%
形状
crystals
mp
111-113 °C (lit.)
蛍光検出
λex 330 nm; λem 420 nm(lit.)
SMILES記法
NC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
InChI Key
PXBFMLJZNCDSMP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>365.0 °F
引火点(℃)
> 185 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A89804-10KG:
A89804-BULK:
A89804-5G:
A89804-500G:
A89804-VAR:
A89804-100G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.
プロトコル
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.