Merck
771147
Sigma-Aldrich
1-トリフルオロメチル-1,2-ベンゾヨードキソール-3-(1H)-オン
60 wt. %, contains 40 wt. % Celatom® FW-80 as additive
別名:
Togni 試薬 II
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥15,800
10 G
¥86,400
¥15,800
出荷予定日2025年4月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥15,800
10 G
¥86,400
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,800
出荷予定日2025年4月01日
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
含みます
40 wt. % Celatom® FW-80 as additive
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
濃度
60 wt. %
mp
150-158 °C
官能基
fluoro
iodo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)[I]1OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H4F3IO2/c9-8(10,11)12-6-4-2-1-3-5(6)7(13)14-12/h1-4H
InChI Key
XHEOXSQMBWJOKP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Electrophilic trifluoromethylating reagent has shown to be one of the more robust trifluoromethylation reagents on the market. However, a recent report has showed this product to have potential dangerous self-reactivity neat.[1] We now offer a less self-reactive material mixed down in Celatom®, a silica-based adsorbent, which significantly reduces self-reactivity allowing for safer shipping and storage.
法的情報
Celatom is a registered trademark of EP Minerals, LLC
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Lungs, Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
771147-1G:4548173982021
771147-250MG:
771147-10G:4548173982014
771147-BULK:
771147-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Fiederling, N.;
Organic Process Research & Development, 17, 318-319 (2013)
資料
現在、フルオロアルキル化反応に用いる試薬には、Togni試薬、超原子価ヨウ素パーフルオロアルキル化試薬や、合成終盤でのフルオロアルキル基の導入を可能にするフルオロアルキルブロミド、シラン、カルボキシレート、およびスルホニルフルオリドがあります。
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.
関連コンテンツ
Togni group develops ligands and reagents for constructing molecules in efficient or unprecedented ways.