Merck
696641
Sigma-Aldrich
3,3-ジメチル-1-(トリフルオロメチル)-1,2-ベンズヨードキソール
95%
別名:
1,3-ジヒドロ-3,3-ジメチル-1-(トリフルオロメチル)-1,2-ベンズヨードキソール, Togni 試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥13,100
1 G
¥49,200
5 G
¥95,300
¥13,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥13,100
1 G
¥49,200
5 G
¥95,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10F3IO
CAS番号:
分子量:
330.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
75-79 °C
官能基
fluoro
iodo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)O[I](c2ccccc12)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H10F3IO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)14(15-9)10(11,12)13/h3-6H,1-2H3
InChI Key
HVAPLSNCVYXFDQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
直接的かつ穏やかで効率的なトリフルオロメチル化に用いられる求電子性CF3移動試薬として作用する超原子価ヨウ素化合物が容易に利用できます。[1]
トリフルオロメチル化は次のような様々な化合物で使用されます:
  • 二級及び一級のアリール及びアルキルホスフィン[1]
  • フェノール類[2]
  • SPPS及び求電子性S-トリフルオロメチル化によるシステイン残基含有ペプチドの合成[3]
  • アレーンとN複素環[4]
  • アロゾールの求電子性N-トリフルオロメチル化[5]
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
696641-250MG:4548173998237
696641-BULK:
696641-5G:4548173998244
696641-VAR:
696641-1G:4548173998220
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Patrick Eisenberger et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 13(13), 1575-1577 (2008-03-21)
A direct, mild and efficient trifluoromethylation of primary and secondary phosphines is achieved with easily accessible, cheap hypervalent iodine compounds acting as electrophilic CF(3)-transfer reagents.
Electrophilic trifluoromethylation of arenes and N-heteroarenes using hypervalent iodine reagents
Wiehn, M. S.; Vinogradova, E. V.; Togni, A.
Journal of Fluorine Chemistry, 131, 951-957 (2010)
Electrophilic S-trifluoromethylation of cysteine side chains in a- and ?-peptides: isolation of trifluoromethylated Sandostatin (octreotide) derivatives
Capone, S.; et al.
Helvetica Chimica Acta, 91, 2035-2056 (2008)
Katrin Niedermann et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(26), 6511-6515 (2012-05-23)
Effective CF(3) transfer: Various electron-rich nitrogen heterocycles (pyrazoles, triazoles, and tetrazoles) can be directly N-trifluoromethylated by a hypervalent iodine reagent in an efficient manner. The optimized procedure, which includes an in situ silylation of the substrate followed by an acid-catalyzed
Reactivity of a 10-I-3 Hypervalent Iodine Trifluoromethylation Reagent With Phenols
Stanek, K.; Koller, R.; Togni, A.
The Journal of Organic Chemistry, 19, 7678-7685 (2008)
資料
現在、フルオロアルキル化反応に用いる試薬には、Togni試薬、超原子価ヨウ素パーフルオロアルキル化試薬や、合成終盤でのフルオロアルキル基の導入を可能にするフルオロアルキルブロミド、シラン、カルボキシレート、およびスルホニルフルオリドがあります。
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.
関連コンテンツ
Togni group develops ligands and reagents for constructing molecules in efficient or unprecedented ways.