アッセイ
97%
mp
150 °C (lit.)
SMILES記法
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)[S+]1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C13H8F3S.CHF3O3S/c14-13(15,16)17-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)17;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-8H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI Key
QXXHXTRTGZBOGD-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
- パラジウム(II)触媒トリフルオロメチル化
- イオン性液体中での求電子性トリフルオロメチル化
- 梅本試薬と銅触媒を用いた端末アルキンのトリフルオロメチル化によるトリフルオロメチルアルキンの立体選択的調製に使用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
483877-1G:
483877-BULK:
483877-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ionic liquids as new media for electrophilic trifluoromethylation reactions
Journal of Fluorine Chemistry, 134, 156-159 (2012)
Copper-catalyzed trifluoromethylation of terminal alkynes using Umemoto's reagent
Tetrahedron Letters, 53, 2769-2772 (2012)
Journal of the American Chemical Society, 133(39), 15300-15303 (2011-09-15)
An unprecedented type of reaction for Cu-catalyzed trifluoromethylation of terminal alkenes is reported. This reaction represents a rare instance of catalytic trifluoromethylation through C(sp(3))-H activation. It also provides a mechanistically unique example of Cu-catalyzed allylic C-H activation/functionalization. Both experimental and
Journal of the American Chemical Society, 134(29), 11948-11951 (2012-07-12)
A Pd(II)-catalyzed trifluoromethylation of ortho C-H bonds with an array of N-arylbenzamides derived from benzoic acids is reported. N-Methylformamide has been identified as a crucial promoter of C-CF(3) bond formation from the Pd center. X-ray characterization of the C-H insertion