Merck
CF0012
Sigma-Aldrich
Alcohol C2F5-Togni reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥30,100
¥30,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥30,100
About This Item
化学式:
C11H10F5IO
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.06
¥30,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
保管温度
−20°C
SMILES記法
[I]1(OC(c2c1cccc2)(C)C)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H10F5IO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)17(18-9)11(15,16)10(12,13)14/h3-6H,1-2H3
InChI Key
LCYUDGXZWNAFLM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Togni-C2F5-reagent is a perfluoroethyl extension of the established Togni-CF3-reagent (754218) exhibiting the same reactivity.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
法的情報
Product of CF Plus Chemicals.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CF0012-500MG:4548173366630
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
現在、フルオロアルキル化反応に用いる試薬には、Togni試薬、超原子価ヨウ素パーフルオロアルキル化試薬や、合成終盤でのフルオロアルキル基の導入を可能にするフルオロアルキルブロミド、シラン、カルボキシレート、およびスルホニルフルオリドがあります。
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.