Merck
769118
Sigma-Aldrich
キセノン
99.99%, Messer® CANGas
別名:
Xenon gas
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Xe
CAS番号:
分子量:
131.29
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品769118は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
詳細
Filling mass: 71g
Filling volume: 12L
品質水準
アッセイ
99.99%
フォーム
gas
SMILES記法
[Xe]
InChI
1S/Xe
InChI Key
FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Xenon is a colourless and odourless rare gas that is heavier than air. Applications include use as a filling gas for lamps (halogen lamps, gas discharge lamps) and anesthetic gas in medicine. Xenon is also a component of excimer laser gas mixtures and panning gas for plasma display panels (PDP). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
おすすめ製品
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
法的情報
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
レギュレーター
製品番号
詳細
価格
付属品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
Jan Code
769118-1L:
769118-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)