Merck
769002
Sigma-Aldrich
二酸化炭素
Messer® CANgas, 99.995%
別名:
Carbon dioxide gas
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CO2
CAS番号:
分子量:
44.01
Beilstein:
1900390
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品769002は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
蒸気密度
1.52 (vs air)
品質水準
蒸気圧
56.5 atm ( 20 °C)
詳細
Filling mass: 24g
Filling volume: 12L
アッセイ
99.995%
フォーム
gas
mp
−78.5 °C (lit.)
SMILES記法
O=C=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3
InChI Key
CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Carbon dioxide is a colourless, odourless, liquefied, and asphyxiating gas that is heavier than air. It is an active gas in CO2 lasers, a component in artificial biological atmospheres, and a solvent for supercritical fluid extraction and chromatography(SFE / SFC). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
おすすめ製品
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
法的情報
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
レギュレーター
製品番号
詳細
価格
付属品
製品番号
詳細
価格
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
769002-500ML:
769002-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)