Merck
769088
Sigma-Aldrich
水素
Messer® CANgas, 99.999%
別名:
Hydrogen gas
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H2
CAS番号:
分子量:
2.02
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品769088は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
蒸気密度
0.07 (21 °C, vs air)
品質水準
詳細
Filling mass: 1g
Filling volume: 12L
アッセイ
99.999%
フォーム
gas
自己発火温度
1060 °F
expl. lim.
74.2 %
bp
−252.8 °C (lit.)
mp
−259.2 °C (lit.)
SMILES記法
[H]
InChI
1S/H2/h1H
InChI Key
UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Hydrogen is a colourless, odourless, and flammable gas that is much lighter than air. It is used as a carrier gas in gas chromatography and as a fuel gas for flame ionization detectors (FID). Hydrogen is also a shielding gas and cooling gas in metallurgy and glass industries. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
おすすめ製品
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
法的情報
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
レギュレーター
製品番号
詳細
価格
付属品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
<-238.0 °F - closed cup
引火点(℃)
< -150 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
769088-500ML:
769088-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)