Merck
769126
Sigma-Aldrich
メタン
Messer® CANGas, 99.995%
別名:
Methane gas
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH4
CAS番号:
分子量:
16.04
Beilstein:
1718732
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
0.55 (vs air)
品質水準
詳細
Filling mass: 8g
Filling volume: 12L
アッセイ
99.995%
形状
gas
自己発火温度
998 °F
expl. lim.
15 %
bp
−161 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
密度
0.716 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C([H])([H])[H]
InChI
1S/CH4/h1H4
InChI Key
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Methane is a colourless, odourless, and flammable gas that is lighter than air. Methane is used as a fuel for power generation in gas turbines and steam boilers; household cooking and heating, and for vehicles (compressed natural gas, CNG). It is also a feedstock of choice for production of hydrogen, carbon monoxide, methanol, acetic acid, and myriad organic compounds. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
特徴および利点
Methane is used as a carbon source for the chemical vapor deposition (CVD) of carbide and diamond thin films.
おすすめ製品
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
法的情報
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
レギュレーター
製品番号
詳細
価格
付属品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
-306.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-188 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
769126-500ML:
769126-1L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Neil Robinson et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(24), 13689-13697 (2020-06-12)
Understanding the uptake and storage of gases by microporous materials is important for our future energy security. As such, we demonstrate here the application of two-dimensional NMR relaxation experiments for probing the admission and corresponding exchange dynamics of methane within