Merck
769010
Sigma-Aldrich
クリプトン
Messer® CANGas, 99.99%
別名:
Krypton gas
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Kr
CAS番号:
分子量:
83.80
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142003
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品769010は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
詳細
Filling mass: 43g
Filling volume: 12L
品質水準
アッセイ
99.99%
フォーム
gas
SMILES記法
[Kr]
InChI
1S/Kr
InChI Key
DNNSSWSSYDEUBZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Krypton is a colourless and odourless rare gas that is heavier than air. Applications of krypton include laser technology, lighting, and use as an insulating gas (e.g. for windows). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
おすすめ製品
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
法的情報
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
レギュレーター
製品番号
詳細
価格
付属品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
Jan Code
769010-1L:
769010-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)