Merck
768987
Sigma-Aldrich
エチレン
Messer® CANGas, 99.95%
別名:
エテン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CH2
CAS番号:
分子量:
28.05
Beilstein:
1730731
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品768987は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
蒸気密度
0.97 (vs air)
品質水準
蒸気圧
35.04 atm ( 20 °C)
詳細
Filling mass: 15g
Filling volume: 12L
アッセイ
99.95%
フォーム
gas
自己発火温度
842 °F
expl. lim.
36 %
bp
−104 °C (lit.)
mp
−169 °C (lit.)
SMILES記法
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
InChI Key
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ethylene is a colourless, flammable, and liquefied gas that has a slightly sweet odour and is lighter than air. It is an active component in ripening gas for fruits and plants. Ethylene is also a precursor for plastics, such as polyethylene, polyurethanes, polystyrene, and polyvinylchloride. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
おすすめ製品
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
法的情報
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
レギュレーター
製品番号
詳細
価格
付属品
製品番号
詳細
価格
関連製品
ピクトグラム
FlameGas cylinderExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
-148.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-100 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
768987-1L:
768987-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Hi there, I want to use this gas (ethylene) in UHV for adsorption. I would like to confirm that the bottle contains only (99.995%) ethylene, so I will not suffer from other admixtures. In general, is ethylene diluted in air or some other gases?
    1 回答
    1. Ethylene - 768987 is a 99.95% pure gas that is not diluted in anything.