Merck
768634
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) 2-ethylhexanoate in mineral spirits
~6% Zr basis
別名:
Zirconium octoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Zr(C8H15O2)4
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
反応適合性
core: zirconium
濃度
~6% Zr
屈折率
n20/D 1.446
bp
167-178 °C/760 mmHg
密度
0.870 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCCC(CC)C(=O)O[Zr](OC(=O)C(CC)CCCC)(OC(=O)C(CC)CCCC)OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/4C8H16O2.Zr/c4*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h4*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;;;+4/p-4
InChI Key
OFYFURKXMHQOGG-UHFFFAOYSA-J
アプリケーション
Zirconium 2-ethylhexanoate is a metal organic precursor of zirconium for solution deposition and chemical vapor deposition of thin films containing zirconium; example: zirconium oxide thin films; yttria stabilized zirconia films for solid oxide fuel cells.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
115.0 °F - closed cup
引火点(℃)
46.1 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
768634-50G:4548173355160
768634-VAR:
768634-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stollberg; D. W.;
Thin Solid Films, 483(1-2), 211-211 (2005)
Miyamoto;
Applied Surface Science, 197-198, 398-398 (2002)
資料
ALD(原子層堆積法)を色素増感およびペロブスカイト太陽電池の作製に用いた事例をご紹介しています。
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.
ALD技術による薄膜およびナノ粒子の作製法および、それらナノ材料のリチウムイオン電池、燃料電池および太陽電池への応用について概説します。