安全性情報
8.08915
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) acetylacetonate
for synthesis
別名:
Zirconium(IV) acetylacetonate, Tetrakis(2,4-pentanedionato)zirconium(IV), Tetrakis(acetylacetonato)zirconium(IV)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H28O8Zr
CAS番号:
分子量:
487.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
241-510-5
NACRES:
NA.22
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
品質水準
フォーム
powder
有効性
719 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.2 (20 °C, 4.5 g/L in H2O)
mp
189-192 °C
溶解性
14 g/L
かさ密度
500 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Zr+4].O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C
InChI
1S/4C5H7O2.Zr/c4*1-4(6)3-5(2)7;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
InChI Key
DFPGFWYWSAYLCW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • New metallo-organic complex of zirconium (IV): A precursor for nano structured ZrO2 (VG Prasanth et al., 2015).
  • Zirconium (IV) acetylacetonate as a ring-opening initiator: Mediating one-step synthesis of biodegradable polyacids (P Dobrzyński et al., 2019).
  • Decomposition insights using synchrotron radiation: Formation of volatile Zr-intermediates (S Grimm et al., 2022).
  • High-performance polymer solar cells: Employing zirconium acetylacetonate film as cathode buffer layer (Z Tan et al., 2014).
  • Preparation of zirconia nanofibers: Using electrospinning and calcination with zirconium acetylacetonate as precursor (VV Rodaev et al., 2019).
アナリシスノート
Assay (ex Zr): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 187 °C
Melting range (upper value): ≤ 192 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3