Merck
291234
Sigma-Aldrich
ジラウリン酸ジブチルスズ
95%
別名:
DBTDL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥5,290
25 G
¥5,680
100 G
¥8,170
500 G
¥20,900
2 KG
¥51,300
¥5,290
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥5,290
25 G
¥5,680
100 G
¥8,170
500 G
¥20,900
2 KG
¥51,300
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)2Sn[OCO(CH2)10CH3]2
CAS番号:
分子量:
631.56
Beilstein:
4156980
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,290
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気圧
0.2 mmHg ( 160 °C)
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.471 (lit.)
密度
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(=O)O[Sn](CCCC)(CCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C12H24O2.2C4H9.Sn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14;2*1-3-4-2;/h2*2-11H2,1H3,(H,13,14);2*1,3-4H2,2H3;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
UKLDJPRMSDWDSL-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジブチルスズジラウレートは、ジブチルスズジドデカノエートとも呼ばれ、触媒として一般的に使用されるラウリン酸ジブチルスズ水酸化物中間体です。エステル交換反応にも使用されます。 [1]
アプリケーション
ジブチルスズジラウレートは、以下で触媒として使用されます:
  • ポリウレタン(PU)およびポリヒドロキシウレタン(PHU)プレポリマーおよびリグニンウレタンの合成。 [2] [3]
  • 酸化シリコンにポリ(エチレングルコール)(PEG)を共有結合させ親水性非ファウリング表面を生成するプロトコール。[4]
  • ヒドロキシ末端マクロモノマーと脂肪族ジイソシアン酸を反応させることによるポリマーの調製。[5][6][7][8]
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1
ターゲットの組織
thymus, thymus,Immune system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
372.2 - 379.4 °F - closed cup
引火点(℃)
189 - 193 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
291234-BULK:
291234-5G:4548173936000
291234-500G:4548173922065
291234-2KG:
291234-VAR:
291234-100G:4548173935997
291234-25G:4548173922058
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zengping Liu et al.
Nature biomedical engineering, 3(8), 598-610 (2019-04-10)
Internal-tamponade agents are crucial surgical adjuncts in vitreoretinal surgery. Clinically used endotamponade agents act through buoyancy forces, yet can result in prolonged post-operative positioning, temporary loss of vision, raised intra-ocular pressure, cataract formation or the need for additional removal surgery.
Controlled tin catalyzed hydrolysis of 3-acryloxypropyltrimethoxysilane with mono-and multi-functional mercaptans
RS B,et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 724, 213-224 (2013)
Self-assembled supramolecular hydrogels formed by biodegradable PEO?PHB?PEO triblock copolymers and ?-cyclodextrin for controlled drug delivery.
Li J
Biomaterials, 27(22), 4132-4140 (2006)
Derivatization of pillared silicon substrates using poly (ethylene glycol) and 1-dodecanethiol.
White A
Journal of undergraduate neuroscience education : JUNE : a publication of FUN, Faculty for Undergraduate Neuroscience, 7(1), 91-98 (2007)
High bio-content polyurethane composites with urethane modified lignin as filler
Chaoqun Z,et al.
Polymer, 69, 52-57 (2015)
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. What is the concentration of item 291234?
    1 回答
    1. The concentration (Molarity) of item 291234 can be calculated using the formula: Density x Volume x Concentration / Molecular weight = Molarity. For example, if the density is 1.066g, the volume is 1000, and the molecular weight is 631.59, the resulting molarity would be 1.69M.