Merck
338001
Sigma-Aldrich
ジルコニウム(IV)アセチルアセトナート
97%
別名:
2,4-ペンタンジオン ジルコニウム(IV)誘導体, ジルコニウム(IV) 2,4-ペンタンジオナート, テトラキス(2,4-ペンタンジオナト)ジルコニウム(IV)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Zr(C5H7O2)4
CAS番号:
分子量:
487.66
Beilstein:
4160373
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
形状
powder
反応適合性
core: zirconium
reagent type: catalyst
SMILES記法
CC(=O)\C=C(\C)O[Zr](O\C(C)=C/C(C)=O)(O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/4C5H8O2.Zr/c4*1-4(6)3-5(2)7;/h4*3,6H,1-2H3;/q;;;;+4/p-4/b4*4-3-;
InChI Key
FPFOSIXCIBGKOH-MTOQALJVSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジルコニウム(IV)アセチルアセトナートは白色の結晶性の有機金属固体で、ジルコニウム系ナノ材料および薄膜を合成するためのゾル-ゲル前駆体として広く使用されています。また、触媒およびポリマー合成の分野にも応用されています。
アプリケーション
ジルコニウム(IV)アセチルアセトナートは以下に使用できます:
  • 光触媒作用を持つジルコニアナノ粒子を合成するためのゾル-ゲル前駆体 。
  • ペロブスカイト太陽電池の電子輸送層の性能を向上させるための添加剤 。
  • ポリマー太陽電池のカソードバッファー層として使用する、調製されたままのジルコニウム アセチルアセトナート(a-ZrAcac)フィルムの合成 。平均のエネルギー 変換効率(PCE)は8.75%で、 従来のCa/Alカソードと比較して大幅な改善を示します。
  • 低電圧動作での有機電界効果トランジスタ用のhigh-κ酸化ジルコニウム ゲート誘電体の合成 。
  • 量子ドット発光デバイス (QLED)用の伝導性中間層の作製。量子効率、出力 効率を向上させ、動作寿命を延長します。
  • 生分解性ポリ酸を合成するための開環開始剤 。
  • ポリ乳酸 ターポリマーを合成するための触媒。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
338001-VAR:
338001-VAR-9:
338001-BULK-9:
338001-25G:4548173937809
338001-BULK:
338001-100G:4548173937793
文書ライブラリにアクセスする
Trzaska, S.T. et al.
Chemistry of Materials, 11, 130-130 (1999)
Room-temperature fabrication of ultrathin oxide gate dielectrics for low-voltage operation of organic field-effect transistors
Young Min Park, et al.
Advanced Materials, 23, 971-974 (2011)
High performance polymer solar cells with as-prepared zirconium acetylacetonate film as cathode buffer layer
Zhan'ao Tan, et al.
Scientific Reports, 4, 4691-4691 (2014)
Zirconium (IV) acetylacetonate: Ring-opening initiator mediating one-step synthesis of biodegradable polyacids
Piotr Dobrzy'nski, et al.
Advances in Polymer Technology, 2019-2019 (2019)
Synthesis and properties of polylactide terpolymers P(LLA-TMC-GA) catalyzed by zirconium(IV)acetylacetonate
Shaohua Wen, et al
Applied Organometallic Chemistry, 32, e4177-e4177 (2018)