Merck
767735
Sigma-Aldrich
9,9′-スピロビフルオレン
97%
別名:
9,9′-スピロビ[9H-フルオレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H16
CAS番号:
分子量:
316.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
195-200 °C
SMILES記法
c1ccc2c(c1)-c3ccccc3C24c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C25H16/c1-5-13-21-17(9-1)18-10-2-6-14-22(18)25(21)23-15-7-3-11-19(23)20-12-4-8-16-24(20)25/h1-16H
InChI Key
SNFCXVRWFNAHQX-UHFFFAOYSA-N
詳細
9,9′-スピロビフルオレンは、メチレンブリッジの炭素原子が2つのフルオレン分子に結合したポリフルオレンです。硬い構造と2つの垂直に配置されたπ電子系により、主に有機エレクトロニクスで使用されます。[1][2]
アプリケーション
9,9′-スピロビフルオレンは、ガス吸収剤として使用され得る、スピロビフルオレンベースの共役微孔性ポリマーの合成に使用されます。[2][3]ペロブスカイト太陽電池の製造に使用される正孔輸送材料として使用されます。[4]
特徴および利点
高いガラス転移温度、優れた熱安定性、一般的な有機溶媒に可溶な多層デバイスを、キャストフィルムの熱架橋により製造することができます。低バンドギャップのコモノマーの導入により、簡単に色を調整できます。[5][6]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
767735-1G:
767735-BULK:
767735-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Organic Light Emitting Diode (OLED) materials from spirobifluorene derivatives
R. N. Jana, S. Chakraborty, R. Banerjee
Physics Express, 4(2) (2014)
Photocatalytic H2 Evolution by Pt-Loaded 9, 9?-Spirobifluorene-Based Conjugated Microporous Polymers under Visible-Light Irradiation.
Modak A, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 89(8), 887-891 (2016)
Anodic oxidation of 9, 9?-spirobifluorene in CH2Cl2+ 0.2 M Bu4NBF4. Electrochemical behaviour of the derived oxidation product.
Rault-Berthelot J, et al.
Synthetic Metals, 97(3), 211-215 (1998)
Synthesis of 9, 9?-spirobifluorene-based conjugated microporous polymers by FeCl 3-mediated polymerization.
Modak A, et al.
Polym. Chem., 7(6), 1290-1296 (2016)
Amorphous poly-2, 7-fluorene networks
Marsitzky, D., Murray, J., Scott, J. C., & Carter, K. R.
Chemistry of Materials, 13(11), 4285-4289 (2001)