アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
196-197 °C (lit.)
密度
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccncc1
InChI
1S/C9H13N/c1-9(2,3)8-4-6-10-7-5-8/h4-7H,1-3H3
InChI Key
YSHMQTRICHYLGF-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
152.6 °F - closed cup
引火点(℃)
67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
142379-BULK:
142379-25G:
142379-500G:
142379-VAR:
142379-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
カルバゾール系有機色素(MK色素)の分子設計やそれを用いた太陽電池の光電変換特性、耐久性などの詳細について紹介します。
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
メルクのSpiro-MeOTAD製品「SHT-263 Solarpur®」は、世界中で広く使用されているペロブスカイト太陽電池用正孔輸送材料です。