Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
702277
Sigma-Aldrich
チタン酸リチウム、スピネル
greener alternative
nanopowder, <200 nm particle size (BET), >99%
別名:
LTOナノ粉末, チタン酸リチウムスピネル酸化物, 酸化チタンリチウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥48,800
¥48,800
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥48,800
About This Item
化学式:
Li4Ti5O12
CAS番号:
分子量:
459.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥48,800
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
>99%
フォーム
nanopowder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
表面積
32.6 m2/g , BET
粒径
<200 nm (BET)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[O-][Ti](=O)O[Ti](O[Ti]([O-])=O)(O[Ti]([O-])=O)O[Ti]([O-])=O
InChI
1S/4Li.12O.5Ti/q4*+1;;;;;;;;;4*-1;;;;;
InChI Key
BNQVSKURWGZJMY-UHFFFAOYSA-N
詳細
チタン酸リチウム、スピネルは、リチウムイオン電池の製造に使用できる電極材料の一種です。リチウムイオン電池は、アノード、カソード、および電解質で構成され、充放電サイクルを伴います。これらの材料により、電気エネルギー貯蔵用のより環境に優しい持続可能な電池の生成が可能になります。[1][2][3][4]
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
チタン酸リチウム、スピネルのナノ粉末はアノード材料として使用でき、室温で約10-13 Scm-1のイオン導電率を示します。また、従来のグラファイト材料の代替としても使用できます。さらに、電気自動車(EV)用の高性能リチウムイオン電池の製造にも使用できます。[5][6][7]
法的情報
Engi-Mat社製
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
702277-BULK:
702277-VAR:
702277-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Template-free synthesis of mesoporous spinel lithium titanate microspheres and their application in high-rate lithium ion batteries
Tang Y, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(33), 5980-5984 (2009)
Mesoporous spinel Li4Ti5O12 nanoparticles for high rate lithium-ion battery anodes
Liu W, et al.
Electrochimica Acta, 133, 578-582 (2014)
Sungmook Jung et al.
Scientific reports, 5, 17081-17081 (2015-11-26)
Wearable devices have attracted great attentions as next-generation electronic devices. For the comfortable, portable, and easy-to-use system platform in wearable electronics, a key requirement is to replace conventional bulky and rigid energy devices into thin and deformable ones accompanying the
Synthesis and characterization of atomic layer deposited titanium nitride thin films on lithium titanate spinel powder as a lithium-ion battery anode
Snyder MQ, et al.
Journal of Power Sources, 165(1), 379-385 (2007)
Seongjun Bae et al.
ACS applied materials & interfaces, 7(30), 16565-16572 (2015-07-15)
Despite the many efforts to solve the problem associated with lithium storage at high rates, it is rarely achieved up until now. The design with experimental proof is reported here for the high rate of lithium storage via a core-shell
資料
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
ナノ材料電極の実装によって、リチウムイオン電池のサイクル寿命を犠牲にすることなく、求められる出力レベルで高い放電容量を持つ電池の実現が期待されます。
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
HEVは、燃料コストの上昇と排出ガスへの懸念に対処するため、内燃エンジンとともにバッテリーパックを利用して性能を向上させる。
すべて表示