Merck
760021
Sigma-Aldrich
6-Chloro-4-hydroxy-5-methylpyrimidine
96%
別名:
4-Chloro-6-hydroxy-5-methylpyrimidine, 6-Chloro-5-methyl-4-pyrimidinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5ClN2O
CAS番号:
分子量:
144.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
198-203 °C
官能基
chloro
SMILES記法
Cc1c(O)ncnc1Cl
InChI
1S/C5H5ClN2O/c1-3-4(6)7-2-8-5(3)9/h2H,1H3,(H,7,8,9)
InChI Key
XZDABTAOUACVLS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
760021-BULK:
760021-1G:
760021-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)