Merck
111961
Sigma-Aldrich
4-クロロベンジルクロリド
95%
別名:
α,4-ジクロロトルエン, 1-クロロ-4-(クロロメチル)ベンゼン, NSC 34032, (4-クロロフェニル)メチルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CH2Cl
CAS番号:
分子量:
161.03
Beilstein:
471558
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
bp
216-222 °C (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
ClCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H6Cl2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
InChI Key
JQZAEUFPPSRDOP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
例えばカリックス[4]アレ-ンやトリプタミンなどの誘導体化に用いる試薬です。
塩化4-クロロベンジルは、HPLCによるラット肝細胞チオールの測定のためのテスト化合物です
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
226.4 °F - closed cup
引火点(℃)
108 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
111961-VAR:
111961-BULK:
111961-500G:
111961-100G:
111961-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthetic Communications, 24, 2247-2247 (1994)
Tonic inhibition of thermoregulation in the decerebrate monkey (Saimiri sciureus).
J C Liu
Experimental neurology, 64(3), 632-648 (1979-06-01)
Tetrahedron, 50, 4087-4087 (1994)