蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.413 (lit.)
bp
180-181 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
溶解性
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
oil: miscible
water: slightly soluble
密度
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C5H8O4/c1-8-4(6)3-5(7)9-2/h3H2,1-2H3
InChI Key
BEPAFCGSDWSTEL-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
136441-250ML:
136441-VAR:
136441-250G:
136441-1L:
136441-BULK:
136441-1KG:
試験成績書(COA)