Merck
75993
Sigma-Aldrich
パラジウム-活性炭
greener alternative
moistened with water, 10% Pd basis (based on dry substance)
別名:
Pd/C
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥20,200
50 G
¥69,900
¥20,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥20,200
50 G
¥69,900
About This Item
化学式:
Pd
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥20,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
paste
品質
moistened with water
含みます
~50% water as stabilizer
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
10% Pd
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI Key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。詳細はここをクリック
アプリケーション
アルケン、アルキン、ケトン、ニトリル、イミン、アジド、ニトロ基、ベンゼン系芳香族およびヘテロ環芳香族の水素化に用いる触媒です。シクロプロパン類、ベンジル誘導体、エポキシド、ヒドラジン類、およびハロゲン化物の加水素分解に用います。芳香族の脱水素化およびアルデヒドの脱ホルミル化に用います。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
75993-10G:
75993-50G:
75993-BULK:
75993-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Development of GSKDevelopment of GSK's reagent guides ? embedding sustainability into reagent selections reagent guides ? embedding sustainability into reagent selection.
Adams JP, et al.
Green Chemistry, 15, 1542-1549 (2013)