Merck
76063
Sigma-Aldrich
Palladium hydroxide on activated charcoal
greener alternative
moistened with water, 10-20% Pd basis (based on dry substance)
別名:
Pd(OH)2/C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
lumps
品質
moistened with water
含みます
~50% water as stabilizer
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
10-20% Pd (based on dry substance)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O[Pd]O
InChI
1S/2H2O.Pd/h2*1H2;/q;;+2/p-2
InChI Key
NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Click here for more information.
アプリケーション
ベンジル基およびエポキシドの加水素分解に用いる触媒。ニトロ化合物をアミンに還元するために使用。脱水素試薬として使用。
Hydrogenation catalyst
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
76063-VAR:
76063-BULK:
76063-5G:
76063-50G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jung, M. E.; Choi, Y. M.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 6729-6729 (1991)
Prugh, J. D.; Rooney, C. S. et al.
Tetrahedron Letters, 26, 2947-2947 (1985)
Zhao, S.; Freeman, J. P.; Szmuszkovicz, J.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 4051-4051 (1992)
Development of GSKDevelopment of GSK's reagent guides ? embedding sustainability into reagent selections reagent guides ? embedding sustainability into reagent selection.
Adams JP, et al.
Green Chemistry, 15, 1542-1549 (2013)