Merck
407305
Sigma-Aldrich
炭素上にパラジウム
greener alternative
extent of labeling: 30 wt. % loading, matrix activated carbon support
別名:
Pd/C
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,100
10 G
¥129,000
¥13,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,100
10 G
¥129,000
About This Item
化学式:
Pd
分子量:
106.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
標識化の程度
30 wt. % loading
Matrix
activated carbon support
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI Key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
アプリケーション
以下の触媒となります:
  • スティル反応
  • 水素化反応
  • 鈴木-宮浦クロスカップリングおよびヘック-溝呂木反応
  • 脱酸素反応
  • 酸化反応
  • カップリング反応
Palladium on carbon (Pd/C) (30 wt. % loading, matrix activated carbon support) can be used for a variety of applications, such as:
  • a catalyst for hydrodechlorination of dichlorodifluoromethane (CCl2F2), which is a known greenhouse gas[1]
  • a catalyst for Heck reactions of aryl halides in ionic liquids[2]
  • an anode catalyst for the fabrication of direct formic acid fuel cells (DFAFC)[3]
  • a cost-effective electrocatalyst for the oxidation of methanol[4]
  • in the catalytic hydrogenation of chemical hydrides for the production of hydrogen[5]
  • a catalyst in Suzuki-Mayaura reaction[6]
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
407305-BULK:
407305-1G:
407305-VAR:
407305-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Heterogeneous Heck reaction catalyzed by Pd/C in ionic liquid
Hagiwara H, et al.
Tetrahedron Letters, 42(26), 4349-4351 (2001)
Pd/C: an old catalyst for new applications-its use for the Suzuki-Miyaura reaction
Felpin F, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2006(12), 2679-2690 (2006)
Pd-C powder and thin film catalysts for hydrogen production by hydrolysis of sodium borohydride
Patel N, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 33(1), 287-292 (2008)
Characterisation of the deactivation of platinum and palladium supported on activated carbon used as hydrodechlorination catalysts
Ordonez S, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 31(2), 113-122 (2001)
Physical and electrochemical characterizations of nanostructured Pd/C and PdNi/C catalysts for methanol oxidation
Liu Z, et al.
Electrochemical Communications, 11(4), 925-928 (2009)