759406
トリエチレングリコールジメタクリラート
99%, cross-linking reagent polymerization reactions, 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
製品名
トリエチレングリコールジメタクリラート, contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 99%
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
含みます
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
n/D 1.4613
bp
170-172 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
1.074 g/mL
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C14H22O6/c1-11(2)13(15)19-9-7-17-5-6-18-8-10-20-14(16)12(3)4/h1,3,5-10H2,2,4H3
InChI Key
HWSSEYVMGDIFMH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
332.6 °F - closed cup
引火点(℃)
167 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
759406-10ML:
759406-VAR:
759406-BULK:
759406-1ML:
759406-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)