Merck
124893
Sigma-Aldrich
カンファーキノン
97%
別名:
(±)-カンファーキノン, 2,3-ボルナンジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O2
CAS番号:
分子量:
166.22
Beilstein:
1909463
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
197-203 °C (lit.)
SMILES記法
[H][C@@]12CC[C@@](C)(C(=O)C1=O)C2(C)C
InChI
1S/C10H14O2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6H,4-5H2,1-3H3/t6-,10+/m1/s1
InChI Key
VNQXSTWCDUXYEZ-LDWIPMOCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カンファーキノン(CQ)は α-ジカルボニル発色団の Π−Π*遷移による 200~300 nm 領域の紫外線を吸収し、また n, Π* 遷移による可視光(400~500 nm)領域の光を吸収します。
アプリケーション
CQ‐アミンはフリーラジカル重合のための光開始剤として用いられます。CQ は銀ナノ粒子/シリカ/ポリマーナノ複合材料の調製において開始剤として用いられました。ジメタクリラートの光重合速度について CQ/アミンを開始剤として用いた系で研究がなされました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
124893-50G:
124893-VAR:
124893-BULK:
124893-5G:
124893-10G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Camphorquinone-amines photoinitating systems for the initiation of free radical polymerization.
Jakubiak J, et al.
Polymer, 44(18), 5219-5226 (2003)
Yin-Chu Chen et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 23(6), 655-664 (2006-07-25)
The primary absorber in dental resins is the photoinitiator, which starts the photo polymerization process. We studied the quantum yield of conversion of camphorquinone (CQ), a blue light photoinitiator, in dental resin composites using a LED lamp (3M FreeLight) and
The role of oxygen in camphorquinone initiated photopolmerization
Andrzejewska E, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 199(3), 441-449 (1998)
Fabrication and characterization of gold/acrylic polymer nanocomposites.
Burunkova J, et al.
European Polymer Journal null
Photopolymerization kinetics of dimethacrylates using the camphorquinone/amine initiator system
Cook WD
Polymer, 33(3), 600-609 (1992)
資料
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.
歯科用コンポジット材料の開発のための新たなモノマーの設計や新規重合反応の検討について解説していただきました。