Merck
436909
Sigma-Aldrich
ジウレタンジメタクリラート、異性体混合物
contains 225 ppm±25 ppm BHT as inhibitor, ≥97%
別名:
ウレタンジメタクリラート, ジウレタンジメタクリラート, ジカルバミン酸ジHEMAトリメチルヘキシル, メタクリラート付加体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥11,500
500 ML
¥35,500
¥11,500
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥11,500
500 ML
¥35,500
About This Item
化学式:
R'CH2[C(CH3)(R)CH2]2CH2R', R=H or CH3, R'=NHCO2CH2CH2O2CC(CH3)=CH2
CAS番号:
分子量:
470.56
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥11,500
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥97%
フォーム
liquid
含みます
225 ppm±25 ppm BHT as inhibitor
屈折率
n20/D 1.485 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
密度
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(CCNC(=O)OCCOC(=O)C(C)=C)CC(C)(C)CNC(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C23H38N2O8/c1-16(2)19(26)30-10-12-32-21(28)24-9-8-18(5)14-23(6,7)15-25-22(29)33-13-11-31-20(27)17(3)4/h18H,1,3,8-15H2,2,4-7H3,(H,24,28)(H,25,29)
InChI Key
UEKHZPDUBLCUHN-UHFFFAOYSA-N
詳細
ジウレタンジメタクリレート(DUDA)は、メタクリレートモノマーのクラスに属する異性体の混合物です。2つのメタクリレート基と2つのウレタン結合を含む二官能性モノマーです。高分子化学の分野では、接着剤、コーティング、複合材料の架橋剤または反応性希釈剤として一般的に使用されています。機械特性と接着特性が優れているため、さまざまなポリマー用途に適しています。
アプリケーション
ジウレタンジメタクリレートは以下として使用できます:
  • 高強度および高剛性の複合材料を調製するためのマトリックス材料として使用される、形状記憶ポリマーの合成におけるモノマー。これらの複合材料は形状記憶挙動と機械的強度が優れており、骨固定装置に適しています。
  • 義歯生体材料を調製するための架橋剤。これには薬物送達を制御するためにポリマーマトリックスに組み込まれた抗真菌薬が含まれています。
  • 電気化学デバイスで使用する陰イオン交換膜(AEM)の合成における架橋剤。
ジウレタンジメタクリレートは、発光活性が強化された多機能ポリマーナノ複合材を製造する前駆体として使用されます。 デジタルライトプロセッシング(DLP)により、3Dプリントにも使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>212.0 °F
引火点(℃)
> 100 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
436909-100ML:
436909-BULK:
436909-VAR:
436909-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mehwish Pasha et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 114, 111040-111040 (2020-10-01)
Secondary caries is one of the most major cause for re-placement of dental composite restorations. Targeting the survival of cariogenic bacteria residing on the restoration surface may reduce this problem. The present study aims to evaluate the antibacterial potential as
Gaute Floer Johnsen et al.
Journal of dentistry, 56, 84-98 (2016-11-12)
This study aims at evaluating and comparing mechanical, chemical, and cytotoxicological parameters of a commercial brand name composite material against two 'own brand label' (OBL) composites. Parameters included depth of cure, flexural strength, degree of conversion, polymerization shrinkage, filler particle
Kyungsun Kim et al.
Materials (Basel, Switzerland), 14(4) (2021-03-07)
Concerns regarding unbound monomers in dental composites have increased with the increased usage of these materials. This study assessed the biological effects of urethane dimethacrylate (UDMA), a common monomer component of dental composite resins, on the cariogenic properties of Streptococcus
Saeed Hesaraki et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 109, 110592-110592 (2020-04-02)
Resin-based pit-and-fissure sealants (flowable resin composites) were formulated using bisphenol-A-glycerolatedimethacrylate (Bis-GMA)-triethylene glycol dimethacrylate-(TEGDMA)-diurethanedimethacrylate (UDMA) mixed monomers and multiple fillers, including synthetic strontium fluoride (SrF2) nanoparticles as a fluoride-releasing and antibacterial agent, yttria-stabilized zirconia (YSZ) nanoparticles as an auxiliary filler, and
資料
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.
歯科用コンポジット材料の開発のための新たなモノマーの設計や新規重合反応の検討について解説していただきました。
プロトコル
Zirconium bromonorbornanelactone carboxylate triacrylate(別名:PRM30)は、ジルコニウム含有の多機能アクリラートで、高屈折率を示す透明硬化フィルムの作製に有用です。