Merck
494356
Sigma-Aldrich
ビスフェノール A グリセロラートジメタクリラート
glycerol/phenol 1
別名:
2,2′-ビス[4-(3-メタクリルオキシ-2-ヒドロキシプロポキシ)フェニル]プロパン, 2,2′-ビス[4-(3-メタクリロイルオキシ-2-ヒドロキシプロポキシ)フェニル]プロパン, 2,2-ビス[p-(3-メタクリルオキシ-2-ヒドロキシプロポキシ)フェニル]プロパン, 2,2-ビス[p-[2-ヒドロキシ-3-(メタクリルオキシ)プロポキシ]フェニル]プロパン, ビスフェノールAビス(2-ヒドロキシ-3-メタクリルオキシプロピル)エーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[H2C=C(CH3)CO2CH2CH(OH)CH2OC6H4-4-]2C(CH3)2
CAS番号:
分子量:
512.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
組成
glycerol/phenol, 1
品質水準
屈折率
n20/D 1.552 (lit.)
密度
1.161 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCC(O)COc1ccc(cc1)C(C)(C)c2ccc(OCC(O)COC(=O)C(C)=C)cc2
InChI
1S/C29H36O8/c1-19(2)27(32)36-17-23(30)15-34-25-11-7-21(8-12-25)29(5,6)22-9-13-26(14-10-22)35-16-24(31)18-37-28(33)20(3)4/h7-14,23-24,30-31H,1,3,15-18H2,2,4-6H3
InChI Key
AMFGWXWBFGVCKG-UHFFFAOYSA-N
詳細
ビスフェノールAグリセロールジメタクリレート(BisGMA)は、ビスフェノールA(BPA)の先進的な誘導体です。従来型のエポキシメタクリレートですが、以下の特性により、多くの用途でモノマーとして広く使用されています。
  • フェニル環による耐薬品性。
  • エーテル結合による柔軟性。
  • 水酸基による良好な接着性。
  • 架橋の反応点となるメタクリレート。
アプリケーション
ビスフェノールAグリセロールジメタクリレートは、以下に使用できます。
  • 液体クロマトグラフィー用の両性イオンモノリスカラムの調製における架橋モノマーとして。
  • 抗菌性歯科用接着剤の製造において。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
110 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
494356-VAR:
494356-BULK:
494356-100ML:4548173981253
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Amalia Mazilu Moldovan et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(13) (2019-07-03)
The novelty of this study consists of the formulation and characterization of three experimental bleaching gels with hydroxylapatite oxides and fluorine (G28®, G29®, G30®) based on natural fruit extracts compared to the commercial Opalescence 15% (GC, Ultradent, South Jordan, UT
Dayany da Silva Alves Maciel et al.
BioMed research international, 2018, 7921247-7921247 (2018-06-29)
The aim of this study was to evaluate the effect of camphorquinone concentration in physical-mechanical properties of experimental flowable composites in order to find the concentration that results in maximum conversion, balanced mechanical strength, and minimum shrinkage stress. Model composites
Diana Gabriela Soares et al.
The journal of adhesive dentistry, 16(2), 123-128 (2013-10-09)
To assess the influence of adhesive restorations on hydrogen peroxide (H2O2) diffusion through enamel and dentin and its cytotoxicity to pulp (MDPC-23) cells. Sound and resin-restored enamel/dentin disks were stored in water for 24 h or 6 months and adapted
Bruno Albuquerque Carneiro et al.
The Journal of oral implantology, 40(2), 161-168 (2014-05-02)
The use of provisional resin implant-supported complete dentures is a fast and safe procedure to restore mastication and esthetics of patients soon after surgery and during the adaptation phase to the new denture. This study assessed stress distribution of provisional
Wael Aly Ghuneim
The Journal of oral implantology, 39(5), 559-573 (2011-07-20)
This study is a phase of a biomechanical study, a part of a research program concerned with the new concept of in situ tooth replication. The purpose of the study was to evaluate tooth replica under each of two possible
資料
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.
歯科用コンポジット材料の開発のための新たなモノマーの設計や新規重合反応の検討について解説していただきました。
関連コンテンツ
有機合成・材料科学のセールを開催中!約18,000点を希望販売価格が最大70%OFFでご提供