アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
75-79 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)O[I](c2ccccc12)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H10F3IO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)14(15-9)10(11,12)13/h3-6H,1-2H3
InChI Key
HVAPLSNCVYXFDQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Selective trifluoromethylation of 1,3-disubstituted arenes through iridium-catalyzed arene borylation and copper-catalyzed trifluoromethylation[1]
- Copper-catalyzed trifluoromethylation of aryl- and alkenylboronic acids with electrophilic trifluoromethylating reagent[2]
- Pd-catalyzed electrophilic ortho-trifluoromethylation of arenes using trifluoroacetic acid as a promotor[3]
Used in the Preparation of
- Trifluoromethylimidoylethyl substituted heterocycles via bis(trifluoromethylsulfonyl)amine-catalyzed Rotter type reaction of heterocycles with nitriles in presence of trifluoromethylbenziodoxole[4]
- Stereoselective synthesis of α-trifluoromethyl aldehydes via trimethylbenzylimidazolidinone and copper-catalyzed enantioselective α-trifluoromethylation of aldehydes with iodonium salts[5]
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
754218-VAR:
754218-BULK:
754218-100MG:4548174000434
754218-500MG:4548174000441
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Togni group develops ligands and reagents for constructing molecules in efficient or unprecedented ways.