表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
5 g | カートの在庫状況を確認する | ¥6,390 |
25 g | カートの在庫状況を確認する | ¥11,800 |
この商品について
化学式:
(CH3)3COCON=NCOOC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
230.26
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-796-9
Beilstein/REAXYS Number:
1911434
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
mp
89-92 °C
functional group
azo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)\N=N\C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-9(2,3)15-7(13)11-12-8(14)16-10(4,5)6/h1-6H3/b12-11+
InChI key
QKSQWQOAUQFORH-VAWYXSNFSA-N
General description
Di-tert-butyl azodicarboxylate is a an acid labile reagent for Mitsunobu reactions allowing facile isolation of products and for the electrophilic amination and hydrazination of enolates and lithium alkyls.
Application
以下の用途に用いる反応剤です。
- 立体選択的セレノ環化/酸化的脱セレニル化反応またはヒドラジン化/環化反応を経由するヘキサペプチド鍵フラグメントの合成
- 不斉Michael付加反応
- Mitsunobu反応を経由するジペプチジルペプチダーゼIV依存性の水溶性プロドラッグの合成
- ペプチド模倣化合物の合成に用いる、立体選択的N-アシルイミニウム媒介環化およびエノラートアミノ化を経由する、ピロロイソキノリンテンプレートの合成
- Barbier型プロパルギル化反応
- 細菌のペプチドデフォルミラーゼ(PDF)インヒビターであるフミマイシンの合成
- グリシンSchiff塩基の不斉アミノ化
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description purum, ≥98.0% (GC) | description 98% | description 98% | description 99% |
| assay ≥98.0% (GC) | assay 98% | assay 98% | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form liquid | form powder or crystals |
| mp 89-92 °C | mp 89-92 °C (lit.) | mp 18-20 °C (lit.) | mp 59-61 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| grade purum | grade - | grade - | grade - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アゾジカルボン酸ジ-tert-ブチル
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
11625-25G-F: + 11625-VAR-F: + 11625-5G-F: + 11625-BULK-F: + 11625-INTR-F:
jan