Merck
740756
Sigma-Aldrich
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥3,870
¥3,870
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥3,870
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4F2O2
CAS番号:
分子量:
158.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,870
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.444
密度
1.303 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC1(F)Oc2ccccc2O1
InChI
1S/C7H4F2O2/c8-7(9)10-5-3-1-2-4-6(5)11-7/h1-4H
InChI Key
DGCOGZQDAXUUBY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
89.6 °F
引火点(℃)
32 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
740756-BULK:
740756-5G:
740756-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)