Merck
739383
Sigma-Aldrich
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde
97%
別名:
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4carbaldehyde, 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole, 4-Formyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥9,960
¥9,960
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥9,960
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4F2O2
CAS番号:
分子量:
158.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,960
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.497
密度
1.423 g/mL at 25 °C
官能基
aldehyde
fluoro
保管温度
−20°C
SMILES記法
FC1(F)Oc2cccc(C=O)c2O1
InChI
1S/C8H4F2O3/c9-8(10)12-6-3-1-2-5(4-11)7(6)13-8/h1-4H
InChI Key
NIBFJPXGNVPNHK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
196.0 °F
引火点(℃)
91.1 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
739383-VAR:
739383-1G:
739383-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)