アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.583 (lit.)
bp
85-86 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.669 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3H,4H2
InChI Key
FBOYMIDCHINJKC-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
288314-5G:
288314-5KG:
288314-100G:
288314-BULK:
288314-VAR:
288314-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック