蒸気圧
12 mmHg ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
172-173 °C (lit.)
密度
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1Oc2ccccc2O1
InChI
1S/C7H6O2/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-4H,5H2
InChI Key
FTNJQNQLEGKTGD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
141.8 °F - closed cup
引火点(℃)
61 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
159166-5KG:
159166-VAR:
159166-10G:
159166-50G:
159166-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック