Merck
738158
Sigma-Aldrich
N-(アリルオキシカルボニルオキシ)スクシンイミド
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥14,000
25 G
¥61,900
¥14,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥14,000
25 G
¥61,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9NO5
CAS番号:
分子量:
199.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.482
密度
1.287 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CCOC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C8H9NO5/c1-2-5-13-8(12)14-9-6(10)3-4-7(9)11/h2H,1,3-5H2
InChI Key
OIXALTPBNZNFLJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
N-(Allyloxycarbonyloxy)succinimide (alloc-Su) can be used as:
  • A building block for the preparation of glycopeptide scaffolds.[1]
  • A reagent in the synthesis of various functional cyclic carbonate monomers from 2-amino-1,3-propane diols.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
242.6 °F
引火点(℃)
117 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
738158-5G:
738158-BULK:
738158-VAR:
738158-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
2-Amino-1, 3-propane diols: a versatile platform for the synthesis of aliphatic cyclic carbonate monomers
Venkataraman S, et al.
Polym. Chem., 4(10), 2945-2948 (2013)
Synthesis and in vitro evaluation of bisphosphonated glycopeptide prodrugs for the treatment of osteomyelitis
Tanaka KSE, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(4), 1355-1359 (2010)
Bo Wu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(19) (2020-10-07)
Four bis-lactam [i, i+4]-stapled peptides with d- or l-α-methyl-thialysines were constructed on a model peptide sequence derived from p110α[E545K] and subjected to circular dichroism (CD) and proteolytic stability assessment, alongside the corresponding bis-lactam [i, i+4]-stapled peptide with l-thialysine. The %