Merck
74218
Sigma-Aldrich
H-Lys(Alloc)-OH
≥99.0%
別名:
Nδ-Alloc-L-lysine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥29,100
¥29,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥29,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18N2O4
CAS番号:
分子量:
230.26
Beilstein:
1728172
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥29,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥99.0%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +18.5±1°, c = 1% in 1 M HCl
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-2-7-16-10(15)12-6-4-3-5-8(11)9(13)14/h2,8H,1,3-7,11H2,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChI Key
JMZPOGGPUVRZMI-QMMMGPOBSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
74218-VAR-F:
74218-1G-F:
74218-BULK-F:
74218-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rachel Chapla et al.
Polymers, 12(12) (2020-12-20)
Local mechanical stiffness influences cell behavior, and thus cell culture scaffolds should approximate the stiffness of the tissue type from which the cells are derived. In synthetic hydrogels, this has been difficult to achieve for very soft tissues such as