Merck
736309
Sigma-Aldrich
ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン), ビス-ポリ(エチレングリコール)、ラウリル末端、 p-トルエンスルホン酸含有
0.8 wt. % (dispersion in 1,2-dichlorobenzene), contains p-toluenesulfonate as dopant
別名:
C12-PEG-block-PEDOT-block-PEG-C12, PEDOT:PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid (dispersion)
含みます
p-toluenesulfonate as dopant
組成
Aedotron TM-P3 polymer, 0.3-0.8 wt. %
1,2-Dichlorobenzene, 90-95 wt. %
ethanol, 2-8 wt. %
isopropanol, 0.2-0.8 wt. %
processing additive, 0.1-0.4 wt. %
濃度
0.6-1.0 wt. % (solid)
0.8 wt. % (dispersion in 1,2-dichlorobenzene)
屈折率
n20/D 1.532
導電率
0.01-0.05 S/cm (bulk)
密度
1.232 g/mL at 25 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Aedotron polymers are solvent-dispersable forms of PEDOT. These are copolymers of doped PEDOT and a flexible, soluble polymer such as poly(ethylene glycol) (PEG). These colloidal dispersions are stabilized by the highly solvated PEG chains which sterically limit the aggregation of the PEDOT blocks. Aedotron polymers are neither acidic nor corrosive, it easily disperses in polar aprotic solvents.
Sheet resistance, spin cast thin films: 106-108 Ohms/sq
Average transmittance: 60-85%
General purpose, moderately conductive dispersion in chlorinated solvents
アプリケーション
Conducting polymer dispersion suitable for making conducting films, anti-static layers and transparent electrodes. 1,2 Dichlorobenzene can be used to cast robust films on many polymeric substrates, but should be tested in each case.
特徴および利点
The block copolymer structure renders the conducting polymer PEDOT highly dispersible in organic solvents. dichlorobenzene is compatible with many coatings and polymers formulations.
その他情報
May settle over time. Must be sonicated before use
法的情報
Aedotron is a trademark of TDA Research, Inc.
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
109.9 °F
引火点(℃)
43.3 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
736309-VAR:
736309-25G:4548173305844
736309-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
プリンテッドなフレキシブル有機熱電素子の可能性と課題についてご紹介します。
Progress in Organic Thermoelectric Materials & Devices including high ZT values of >0.2 at room temperature by p-type (PEDOT:PSS) & n-type (Poly[Kx(Ni-ett)]) materials are discussed.
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.