Merck
687502
Sigma-Aldrich
チタン(IV)イソプロポキシド
packaged for use in deposition systems
別名:
Titanium(IV) isopropoxide, Tetraisopropyl orthotitanate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥126,000
¥126,000
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥126,000
About This Item
化学式:
Ti[OCH(CH3)2]4
CAS番号:
分子量:
284.22
Beilstein:
3679474
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥126,000
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.999%
フォーム
liquid
反応適合性
core: titanium
reagent type: catalyst
屈折率
n20/D 1.464 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
mp
14-17 °C (lit.)
密度
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-3(2)4;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
InChI Key
VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Atomic number of base material: 22 Titanium
アプリケーション
金属酸化物/ホスホン酸塩新規ハイブリッド材料が、チタン(IV)イソプロポキシドから二段階のゾルゲル反応によって合成されています。 また、チタン酸バリウムストロンチウム薄膜用の出発物質でもあります。放射性廃棄物除去用イオン交換材料として有望な、多孔性チタノシリケートの合成に用いられています。 Applied in the formation of a heterosupermolecule consisting of a TiO2 nanocrystallite-viologen electron acceptor complex whose light-induced electron transfer has been demonstrated.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
105.8 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
41 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
687502-BULK:
687502-25G:
687502-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yann Sarazin et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (2)(2), 340-350 (2005-12-21)
The reactions of the bulky amino-bis(phenol) ligand Me(2)NCH(2)CH(2)N[CH(2)-3,5-Bu(t)(2)-C(6)H(2)OH-2](2)(1-H(2)) with Zn[N(SiMe(3))(2)](2)(4), [Mg[N(SiMe(3))(2)](2)](2)(5) and Ca[N(SiMe(3))(2)](2)(THF)(2)(6) yield the complexes 1-Zn, 1-Mg and 1-Ca in good yields. The X-ray structure of 1-Ca showed the complex to be dimeric, with calcium in a distorted octahedral
Henrique Antonio Mendonça Faria et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 56, 260-268 (2015-08-08)
The structural and electronic properties of titanium oxide nanotubes (TiO2) have attracted considerable attention for the development of therapeutic devices and imaging probes for nanomedicine. However, the fluorescence response of TiO2 has typically been within ultraviolet spectrum. In this study
Tadashi Kokubo et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 19(2), 695-702 (2007-07-11)
A rectangular specimen of polyethylene terephthalate (PET) was soaked in a titania solution composed of titanium isopropoxide, water, ethanol and nitric acid at 25 degrees C for 1 h. An amorphous titanium oxide was formed uniformly on the surface of
Catalytic asymmetric aryl transfer reactions to aldehydes with Grignard reagents as the aryl source.
Yusuke Muramatsu et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14(34), 10560-10563 (2008-10-31)
Manas K Panda et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 39(9), 2428-2440 (2010-02-18)
Controlled oxidation of organic sulfides to sulfoxides under ambient conditions has been achieved by a series of titanium isopropoxide complexes that use environmentally benign H(2)O(2) as a primary oxidant. Specifically, the [N,N'-bis(2-oxo-3-R(1)-5-R(2)-phenylmethyl)-N,N'-bis(methylene-R(3))-ethylenediamine]Ti(O(i)Pr)(2) [R(1) = t-Bu, R(2) = Me, R(3) =
資料
Atomic layer deposition (ALD) showcases innovation in novel structure synthesis, area-selective deposition, low-temperature deposition, and more.
原子層堆積法(ALD:atomic layer deposition)は、新規構造合成、領域選択での堆積、低温堆積などにおけるイノベーションをもたらします。
Atomic Layer Deposition (ALD) technology ensures uniform coating on complex 3D surfaces with precise chemisorption cycles.
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
すべて表示
関連コンテンツ
Sigma-Aldrichでは、各種ALD前駆体化合物を販売しています。
質問
1–3/3 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.