Merck
470775
Sigma-Aldrich
バナジウム(V)オキシトリエトキシド
95%
別名:
オキソバナジウムトリエトキシド, オルトバナジン酸エチル, トリエトキシバナジル, バナジウムオキシトリエトキシド, バナジン酸トリエチル, 酸化トリ(エトキシ)バナジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥17,700
25 ML
¥61,100
¥17,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥17,700
25 ML
¥61,100
About This Item
化学式:
OV(OC2H5)3
CAS番号:
分子量:
202.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥17,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
反応適合性
core: vanadium
reagent type: catalyst
bp
125-128 °C (lit.)
密度
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[V](=O)(OCC)OCC
InChI
1S/3C2H5O.O.V/c3*1-2-3;;/h3*2H2,1H3;;/q3*-1;;+3
InChI Key
IOHMVQGDVUCILM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
エトキシドとアセチルアセトナ-ト配位子の両方を含有する一連の中性オキソバナジウム錯体のビルディングブロックです。この錯体には潜在的な生物学的関連性と触媒反応における用途があります[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
470775-VAR:
470775-25ML:
470775-BULK:
470775-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Feilong Jiang et al.
Inorganic chemistry, 37(21), 5439-5451 (2001-10-24)
The studies of an underexplored synthetic reagent, VO(2)(acac) (Hacac = acetylacetone) and semirational strategies for the formation of a complete series of simple vanadium(V) alkoxide clusters in alcohol-containing solvents. The neutral mono-, di-, tri-, and tetranuclear oxovanadium(V) complexes [V(2)O(2)(&mgr;-OCH(3))(2)(acac)(2)(OCH(3))(2)] (1)