Merck
732435
Sigma-Aldrich
4,7-ビス(2-ブロモ-5-チエニル)-2,1,3-ベンゾチアジアゾール
≥99.0% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥46,800
¥46,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥46,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H6Br2N2S3
CAS番号:
分子量:
458.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥46,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
solid
mp
245-247 °C
SMILES記法
Brc1ccc(s1)-c2ccc(-c3ccc(Br)s3)c4nsnc24
InChI
1S/C14H6Br2N2S3/c15-11-5-3-9(19-11)7-1-2-8(10-4-6-12(16)20-10)14-13(7)17-21-18-14/h1-6H
InChI Key
ZIIMIGRZSUYQGW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
732435-BULK:
732435-1G:
732435-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bryce McCarthy et al.
Scientific reports, 11(1), 1532-1532 (2021-01-17)
Colorectal cancer (CRC) treatment is currently hindered by micrometastatic relapse that cannot be removed completely during surgery and is often chemotherapy resistant. Targeted theranostic nanoparticles (NPs) that can produce heat for ablation and enable tumor visualization via their fluorescence offer
資料
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.
有機エレクトロニクスは、シリコンベースの技術を凌ぐ再生可能エネルギーソリューションを約束します。