Merck
693847
Sigma-Aldrich
4,7-ジブロモベンゾ[c]-1,2,5-チアジアゾール
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H2Br2N2S
CAS番号:
分子量:
293.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
95%
形状
solid
mp
184-185 °C
SMILES記法
Brc1ccc(Br)c2nsnc12
InChI
1S/C6H2Br2N2S/c7-3-1-2-4(8)6-5(3)9-11-10-6/h1-2H
InChI Key
FEOWHLLJXAECMU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
有機エレクトロニクス用発光ポリマ-および導電性ポリマ-合成のためのモノマ-です
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
693847-5G:
693847-1G:
693847-VAR:
693847-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron, 61, 10975-10975 (2005)
Zi Jun Wang et al.
ChemSusChem, 8(20), 3459-3464 (2015-09-10)
Metal-free visible-light photocatalysts offer a clean, sustainable solution to many pressing environmental issues. Herein, we present a molecular design strategy to fine-tune the valence and conduction band levels of a series of conjugated microporous polymer networks based on poly(benzochalcogenadiazole) for
資料
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.
オリゴチオフェンおよびポリチオフェンの合成とその単結晶を用いた電子デバイスについて解説します。